Learn More
Invitrogen™ Alimentation électrique PowerEase™ Touch 120 W et pack de bienvenue de la mini-cuve à gel
Code produit 17161875
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Un pack de bienvenue
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17161875 Un pack de bienvenue 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17161875 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PSC120M
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’offre de bienvenue avec alimentation électrique PowerEase Touch 120 W et réservoir à gel mini contient : Alimentation électrique PowerEase Touch 120 W et cuve à gel mini.
L’offre de bienvenue avec alimentation électrique PowerEase Touch 120 W et réservoir à gel mini contient :
  • Alimentation électrique PowerEase Touch 120 W
  • Réservoir à gel mini
À propos de l’alimentation électrique PowerEase Touch 120 W.
L’alimentation électrique Invitrogen PowerEase Touch 120 W est un bloc d’alimentation à débit moyen doté d’un écran tactile LCD rétroéclairé de 4,3 pouces. La conception de l’écran tactile et de l’interface utilisateur permet de configurer des protocoles personnalisés ou de sélectionner l’une des nombreuses méthodes d’électrophorèse sur gel et de transfert préprogrammées. Cette alimentation est idéale pour les électrophorèses ADN/ARN, les SDS-PAGE et les PAGE natives. L’alimentation électrique PowerEase Touch 120 W est livrée avec quatre jeux de jacks de sortie qui s’utilisent simultanément et est fonctionne selon trois modes : tension constante, courant constant et puissance constante pour plus de flexibilité d’utilisation et d’efficacité.
À propos du réservoir à gel mini
La Mini-cuve à gel Mini Gel Tank est compatible avec tous les mini gels Invitrogen Novex, NuPAGE et Bolt. Chaque Mini Gel Tank peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle. La conception unique de la cuve favorise le chargement pratique des gels côte à côte et une meilleure visualisation pendant l’utilisation. Les durées de cycle peuvent varier selon les conditions de tampon et les alimentations utilisées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température ambiante (impériale) Température ambiante
À utiliser avec (application) Électrophorèse ADN/ARN, SDS-PAGE et PAGE native
Dimensions de gel Mini
Courant max 500 mA
Gamme de produits PowerEase
Minuteur Jusqu’à 999 minutes par étape
Affichage Écran LCD rétroéclairé lumineux de 4,3 pouces
Nbre de prises Jack 4 (4 tensions positives et 4 tensions négatives)
Quantité Un pack de bienvenue
Conditions d’expédition Température ambiante
Empilables Oui
Garantie Un an
Dimensions (L x l x H) 30,3 pouces x 23 pouces x 10,2 pouces
Poids 2,1 kg
Tension max. 300 VCC
Puissance 120 watts