Learn More
Invitrogen™ Alimentation électrique PowerEase™ Touch 120 W et pack de bienvenue de mini-cellule XCell SureLock™
Code produit 17146961
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 pack
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17146961 1 pack 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17146961 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PSC120S
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
L’offre de bienvenue avec alimentation électrique PowerEase Touch 120 W et cellule mini XCell SureLock contient : Alimentation électrique PowerEase Touch 120 W et cellule mini XCell SureLock
L’offre de bienvenue avec alimentation électrique PowerEase Touch 120 W et cellule mini XCell SureLock contient :
  • Alimentation électrique PowerEase Touch 120 W
  • Minicellule XCell SureLock
À propos de l’alimentation électrique PowerEase Touch 120 W.
L’alimentation électrique Invitrogen PowerEase Touch 120 W est un bloc d’alimentation à débit moyen doté d’un écran tactile LCD rétroéclairé de 4,3 pouces. La conception de l’écran tactile et de l’interface utilisateur permet de configurer des protocoles personnalisés ou de sélectionner l’une des nombreuses méthodes d’électrophorèse sur gel et de transfert préprogrammées. Cette alimentation est idéale pour les électrophorèses ADN/ARN, les SDS-PAGE et les PAGE natives. L’alimentation électrique PowerEase Touch 120 W est livrée avec quatre jeux de jacks de sortie qui s’utilisent simultanément et est fonctionne selon trois modes : tension constante, courant constant et puissance constante pour plus de flexibilité d’utilisation et d’efficacité.
À propos de la cellule mini XCell SureLock
La cellule mini Invitrogen XCell SureLock est un système d’électrophorèse verticale sur gel protéique mini compatible avec tous les gels mini pré-coulés Invitrogen et gels coulés à la main Surecast. Le système Mini-Cell est simple, robuste et facile à utiliser. Plutôt que d’utiliser des pinces, le système intègre l’utilisation d’une cale de tension du gel pour rendre l’installation rapide et pratique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits PowerEase
Quantité 1 pack