Learn More
Invitrogen™ Alimentation électrique PowerEase™ Touch 120W et pack de bienvenue pour module de transfert XCell SureLock™ Mini-Cell et XCell II™
Product Code. 17154579
Change view
Click to view available options
Quantité:
Un pack de bienvenue
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
17154579 Un pack de bienvenue 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17154579 Supplier Invitrogen™ Supplier No. PSC120SB
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
L’offre de bienvenue avec alimentation électrique PowerEase Touch 120 W, cellule mini XCell SureLock et module de transfert XCell II contient : Alimentation électrique PowerEase Touch 120 W, cellule mini XCell SureLock et module de transfert XCell II
L’offre de bienvenue avec alimentation électrique PowerEase Touch 120 W, cellule mini XCell SureLock et module de transfert XCell II contient :
  • Alimentation électrique PowerEase Touch 120 W
  • Cellule mini XCell SureLock et module de transfert XCell II
À propos de l’alimentation électrique PowerEase Touch 120 W.
L’alimentation électrique Invitrogen PowerEase Touch 120 W est un bloc d’alimentation à débit moyen doté d’un écran tactile LCD rétroéclairé de 4,3 pouces. La conception de l’écran tactile et de l’interface utilisateur permet de configurer des protocoles personnalisés ou de sélectionner l’une des nombreuses méthodes d’électrophorèse sur gel et de transfert préprogrammées. Cette alimentation est idéale pour les électrophorèses ADN/ARN, les SDS-PAGE et les PAGE natives. L’alimentation électrique PowerEase Touch 120 W est livrée avec quatre jeux de jacks de sortie qui s’utilisent simultanément et est fonctionne selon trois modes : tension constante, courant constant et puissance constante pour plus de flexibilité d’utilisation et d’efficacité.
À propos de la cellule mini XCell SureLock et du module de transfert XCell II
Le kit avec cellule mini XCell SureLock et module de transfert XCell II est un système d’électrophorèse et de transfert pour gels mini. Il comprend la cellule mini XCell SureLock pour l’utilisation de gels mini Invitrogen et du module de transfert XCell II pour le transfert de deux gels mini à la fois maximum. La cellule mini XCell SureLock maintient fermement en place les gels grâce à une simple cale de tension du gel. Lorsque le levier de la cale est poussé vers l’avant en position de verrouillage, il exerce une force horizontale uniforme. Cela permet de positionner l’ensemble gel / tampon, fermement et de façon étanche, dans le compartiment à tampon inférieur. Grâce au mouvement de verrouillage positif de la cale de tension du gel, la migration sur gel se fait sans fuites et sans problèmes, à chaque fois.
Le module de transfert XCell II vous permet de transférer facilement les protéines ou les acides nucléiques des gels mini vers les membranes. Il s’adapte aux cellules mini XCell SureLock et XCell II à la place de l’ensemble gel / tampon. Il nécessite moins de 200 ml de tampon de transfert pour les transferts western, southern et northern. Le titane platiné solide et les électrodes en acier inoxydable permettent de créer un champ électrique uniforme sans pinces ni porte-gels articulés. La taille maximale du transfert est 9 cm x 9 cm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Température ambiante (impériale) Température ambiante
À utiliser avec (application) Électrophorèse ADN/ARN, SDS-PAGE et PAGE native
Dimensions de gel Mini
Courant max 500 mA
Gamme de produits PowerEase
Minuteur Jusqu’à 999 minutes par étape
Affichage Écran LCD rétroéclairé lumineux de 4,3 pouces
Nbre de prises Jack 4 (4 tensions positives et 4 tensions négatives)
Quantité Un pack de bienvenue
Conditions d’expédition Température ambiante
Empilables Oui
Garantie Un an
Dimensions (L x l x H) 30,3 pouces x 23 pouces x 10,2 pouces
Poids 2,1 kg
Tension max. 300 VCC
Puissance 120 watts