Learn More
Invitrogen™ Alimentation électrique PowerEase™ Touch 350 W et la mini-cuve à gel avec le pack de bienvenue de l’ensemble de modules Mini Blot
Code produit 17159540
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 pack
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17159540 1 pack 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17159540 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PSC350MB
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’offre de bienvenue avec alimentation électrique PowerEase Touch 350W et réservoir à gel mini avec module pour transfert mini contient : Alimentation électrique PowerEase Touch 350W et ensemble réservoir à gel mini et module pour transferts
Le bloc d’alimentation* PowerEase Touch 350 W et la mini-cuve à gel Mini Gel Tank avec le kit de bienvenue du jeu de mini modules de transfert Mini Blot contient :
• Bloc d’alimentation PowerEase Touch 350 W, 115 Vca (réf. PS0350)*
• Bloc d’alimentation PowerEase Touch 350 W, 230 Vca (réf. PS0351)*
• Bloc d’alimentation PowerEase Touch 350 W, 230 Vca (réf. PS0352)* (Australie)
• Bloc d’alimentation PowerEase Touch 350 W, 230 Vca (réf. PS0352)* (Chine)
• Mini-cuve à gel Mini Gel Tank et jeu de modules de transfert Blot (réf. NW2000)
*dépend de la région
À propos du bloc d’alimentation PowerEase Touch 350 W
Le bloc d’alimentation PowerEase Touch 350 W Invitrogen est un bloc d’alimentation à haut débit doté d’un écran tactile LCD rétroéclairé de 4,3 pouces. La conception de l’écran tactile et de l’interface utilisateur permet de configurer des protocoles personnalisés ou de sélectionner l’une des nombreuses méthodes d’électrophorèse sur gel et de transfert préprogrammées. Cette alimentation électrique est idéale pour les applications à haut débit telles que l’électrophorèse à haut débit d’ADN/ARN, la SDSPAGE, la PAGE native et les transferts western blot. L’alimentation électrique PowerEase Touch 350W est livrée avec quatre jeux de jacks de sortie pouvant être utilisés simultanément et fonctionne selon trois modes : tension constante, courant constant et puissance constante pour plus de flexibilité d’utilisation et d’efficacité.
À propos de l’ensemble réservoir à gel mini et module pour transferts
L’ensemble réservoir à gel mini et module pour transfert est un système d’électrophorèse et de transfert pour gels mini. Le réservoir à gel mini est un système vertical d’électrophorèse sur gel mini, dont le réservoir, de conception originale, est fait pour permettre le chargement côte à côte des gels et offrir une meilleure visualisation pendant l’utilisation. Le réservoir peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle, chaque gel étant traité dans son propre compartiment à part, ce qui facilite le traitement d’un seul gel. Le réservoir est compatible avec tous les gels mini coulés Invitrogen et les gels de coulage manuel SureCast.
Le module de transfert mini est un dispositif de transfert humide utilisé exclusivement avec le réservoir à gel mini. La cuve accueille un module de transfert par chambre ou deux modules de transfert au total disposés côte à côte. La connexion universelle et le joint d’étanchéité moulé simplifient l’utilisation du module de transfert tandis que la carotte interne du module de transfert permet d’utiliser moins de tampon de transfert au méthanol par transfert humide. Si vous respectez les conditions et la tension constante recommandées, le transfert des protéines vers les membranes de nitrate de cellulose ou en PVDF se fait généralement en 30 à 60 minutes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Électrophorèse sur gel
Dimensions de gel Mini
Gamme de produits PowerEase
Quantité 1 pack