Learn More
Invitrogen™ Alimentation électrique PowerEase™ Touch 350 W et pack de bienvenue de la mini-cuve à gel
Code produit 17164579
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Un pack de bienvenue
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17164579 Un pack de bienvenue 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17164579 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PSC350M
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L’offre de bienvenue avec alimentation électrique PowerEase Touch 350W et réservoir à gel mini contient : Alimentation électrique PowerEase Touch 350W et cuve à gel mini
L’offre de bienvenue avec alimentation électrique PowerEase Touch 350W et réservoir à gel mini contient :
  • Alimentation électrique PowerEase Touch 350W
  • Réservoir à gel mini
À propos de l’alimentation électrique PowerEase Touch 350W.
L’alimentation électrique Invitrogen PowerEase Touch 350 W est un bloc d’alimentation à haut débit doté d’un écran tactile LCD rétroéclairé de 4,3 pouces. La conception de l’écran tactile et de l’interface utilisateur permet de configurer des protocoles personnalisés ou de sélectionner l’une des nombreuses méthodes d’électrophorèse sur gel et de transfert préprogrammées. Cette alimentation électrique est idéale pour les applications à haut débit telles que l’électrophorèse à haut débit d’ADN/ARN, la SDSPAGE, la PAGE native et les transferts western blot. L’alimentation électrique PowerEase Touch 350W est livrée avec quatre jeux de jacks de sortie qui s’utilisent simultanément et est fonctionne selon trois modes : tension constante, courant constant et puissance constante pour plus de flexibilité d’utilisation et d’efficacité.
À propos du réservoir à gel mini
La Mini-cuve à gel Mini Gel Tank est compatible avec tous les mini gels Invitrogen Novex, NuPAGE et Bolt. Chaque Mini Gel Tank peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle. La conception unique de la cuve favorise le chargement pratique des gels côte à côte et une meilleure visualisation pendant l’utilisation. Les durées de cycle peuvent varier selon les conditions de tampon et les alimentations utilisées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température ambiante (impériale) Température ambiante
À utiliser avec (application) Électrophorèse d’ADN/ARN à haut débit, SDS-PAGE, PAGE native et transfert western blot
Dimensions de gel Mini
Courant max 3 A
Gamme de produits PowerEase
Minuteur Jusqu’à 999 minutes par étape
Affichage Écran LCD rétroéclairé lumineux de 4,3 pouces
Nbre de prises Jack 4 (4 tensions positives et 4 tensions négatives)
Quantité Un pack de bienvenue
Conditions d’expédition Température ambiante
Empilables Oui
Garantie Un an
Dimensions (L x l x H) 30,3 pouces x 23 pouces x 10,2 pouces
Poids 2,1 kg
Tension max. 300 VCC
Puissance 350 watts