Learn More
Invitrogen™ Alimentation électrique PowerEase™ Touch 350W et pack de bienvenue de la cuve à gel SureLock™ Tandem Midi
Code produit 17194579
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17194579 1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17194579 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PSC350TT
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
L’offre de bienvenue avec alimentation électrique PowerEase Touch 350W et réservoir à gel midi en tandem SureLock contient : Alimentation électrique PowerEase Touch 350W et réservoir à gel midi en tandem SureLock
L’offre de bienvenue avec alimentation électrique PowerEase Touch 350W et réservoir à gel midi en tandem SureLock contient :
  • Alimentation électrique PowerEase Touch 350W
  • Réservoir à gel midi en tandem SureLock
À propos de l’alimentation électrique PowerEase Touch 350W.
L’alimentation électrique Invitrogen PowerEase Touch 350 W est un bloc d’alimentation à haut débit doté d’un écran tactile LCD rétroéclairé de 4,3 pouces. La conception de l’écran tactile et de l’interface utilisateur permet de configurer des protocoles personnalisés ou de sélectionner l’une des nombreuses méthodes d’électrophorèse sur gel et de transfert préprogrammées. Cette alimentation électrique est idéale pour les applications à haut débit telles que l’électrophorèse à haut débit d’ADN/ARN, la SDSPAGE, la PAGE native et les transferts western blot. L’alimentation électrique PowerEase Touch 350W est livrée avec quatre jeux de jacks de sortie qui s’utilisent simultanément et est fonctionne selon trois modes : tension constante, courant constant et puissance constante pour plus de flexibilité d’utilisation et d’efficacité.
À propos du réservoir à gel midi en tandem SureLock
Le réservoir à gel midi en tandem SureLock Invitrogen permet l’électrophorèse rapide des gels midi grâce à un tampon minimal (∼ 520 ml/gel) dans un système étanche. Avec un temps de configuration d’environ 30 secondes, la cuve traite efficacement les gels midi tout en offrant des performances constantes. La cuve est dotée de deux chambres indépendantes, ce qui permet l’électrophorèse d’un ou deux gels à la fois. Vous économisez des tampons et limitez les déchets. gels à la fois. Vous économisez des tampons et limitez les déchets. La cuve est compatible avec tous les gels midi pré-coulés Invitrogen et les cassettes de gel midi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température ambiante (impériale) Température ambiante
À utiliser avec (application) Électrophorèse d’ADN/ARN à haut débit, SDS-PAGE, PAGE native et transfert western blot
Dimensions de gel Midi
Courant max 3 A
Gamme de produits PowerEase
Minuteur Jusqu’à 999 minutes par étape
Affichage Écran LCD rétroéclairé lumineux de 4,3 pouces
Nbre de prises Jack 4 (4 tensions positives et 4 tensions négatives)
Quantité 1
Conditions d’expédition Température ambiante
Empilables Oui
Garantie Un an
Dimensions (L x l x H) 30,3 pouces x 23 pouces x 10,2 pouces
Poids 2,1 kg
Tension max. 300 VCC
Puissance 350 watts