Learn More
Invitrogen™ Alimentation électrique PowerEase™ Touch 350 W et pack de bienvenue PVDF midi en tandem SureLock™
Description
L’offre de bienvenue avec alimentation électrique PowerEase Touch 350W et PVDF midi en tandem SureLock contient :
- Alimentation électrique PowerEase Touch 350W
- Réservoir à gel midi en tandem SureLock
- Deux modules de transfert midi en tandem SureLock
- Plateau de transfert en tandem SureLock
- Membranes et filtres midi prédécoupés en tandem SureLock, 0,45 μm, PVDF
À propos de l’alimentation électrique PowerEase Touch 350W.
L’alimentation électrique Invitrogen PowerEase Touch 350 W est un bloc d’alimentation à haut débit doté d’un écran tactile LCD rétroéclairé de 4,3 pouces. La conception de l’écran tactile et de l’interface utilisateur permet de configurer des protocoles personnalisés ou de sélectionner l’une des nombreuses méthodes d’électrophorèse sur gel et de transfert préprogrammées. Cette alimentation électrique est idéale pour les applications à haut débit telles que l’électrophorèse à haut débit d’ADN/ARN, la SDSPAGE, la PAGE native et les transferts western blot. L’alimentation électrique PowerEase Touch 350W est livrée avec quatre jeux de jacks de sortie qui s’utilisent simultanément et est fonctionne selon trois modes : tension constante, courant constant et puissance constante pour plus de flexibilité d’utilisation et d’efficacité.
À propos de l’offre de bienvenue PVDF midi en tandem SureLock
L’offre de bienvenue midi en tandem SureLock, PVDF, est spécialement conçue pour l’électrophorèse et le transfert humide de gels midi précoulés Invitrogen à l’aide de membranes de transfert en PVDF. Le réservoir de transfert et d’électrophorèse sur gel 2-en-1 innovante permet l’électrophorèse et le transfert sur gels midi ultraperformants Invitrogen avec le même réservoir.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Électrophorèse sur gel |
| Dimensions de gel | Midi |
| Gamme de produits | PowerEase |
| Quantité | 1 pack |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |