Learn More
Invitrogen™ Alimentation électrique PowerEase™ Touch 350W et pack de bienvenue XCell SureLock™ Mini-Cell
Code produit 17174579
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Un pack de bienvenue
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17174579 Un pack de bienvenue 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17174579 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PSC350S
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
L’offre de bienvenue avec alimentation électrique PowerEase Touch 350W et cellule mini XCell SureLock contient : Alimentation électrique PowerEase Touch 350W et cellule mini XCell SureLock
L’offre de bienvenue avec alimentation électrique PowerEase Touch 350W et cellule mini XCell SureLock contient :
  • Alimentation électrique PowerEase Touch 350W
  • Minicellule XCell SureLock
À propos de l’alimentation électrique PowerEase Touch 350W.
L’alimentation électrique Invitrogen PowerEase Touch 350 W est un bloc d’alimentation à haut débit doté d’un écran tactile LCD rétroéclairé de 4,3 pouces. La conception de l’écran tactile et de l’interface utilisateur permet de configurer des protocoles personnalisés ou de sélectionner l’une des nombreuses méthodes d’électrophorèse sur gel et de transfert préprogrammées. Cette alimentation électrique est idéale pour les applications à haut débit telles que l’électrophorèse à haut débit d’ADN/ARN, la SDSPAGE, la PAGE native et les transferts western blot. L’alimentation électrique PowerEase Touch 350W est livrée avec quatre jeux de jacks de sortie qui s’utilisent simultanément et est fonctionne selon trois modes : tension constante, courant constant et puissance constante pour plus de flexibilité d’utilisation et d’efficacité.
À propos de la cellule mini XCell SureLock
La cellule mini Invitrogen XCell SureLock est un système d’électrophorèse verticale sur gel protéique mini compatible avec tous les gels mini pré-coulés Invitrogen et gels coulés à la main Surecast. Le système Mini-Cell est simple, robuste et facile à utiliser. Plutôt que d’utiliser des pinces, le système intègre l’utilisation d’une cale de tension du gel pour rendre l’installation rapide et pratique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Température ambiante (impériale) Température ambiante
À utiliser avec (application) Électrophorèse d’ADN/ARN à haut débit, SDS-PAGE, PAGE native et transfert western blot
Courant max 3 A
Gamme de produits PowerEase
Minuteur Jusqu’à 999 minutes par étape
Affichage Écran LCD rétroéclairé lumineux de 4,3 pouces
Nbre de prises Jack 4 (4 tensions positives et 4 tensions négatives)
Quantité Un pack de bienvenue
Conditions d’expédition Température ambiante
Empilables Oui
Garantie Un an
Dimensions (L x l x H) 30,3 pouces x 23 pouces x 10,2 pouces
Poids 2,1 kg
Tension max. 300 VCC
Puissance 350 watts