Learn More
Invitrogen™ PowerEase™ Touch Power Supply
Code produit 16630396
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 VCA
Puissance max.:
120 W
350 W
600 W
Conditionnement:
1 pièce
Type de prise:
Fiche de type G (prise britannique), type CEE 7/7 (UE)
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Puissance max. Conditionnement Type de prise
16630396 230 VCA 120 W 1 pièce -
16812550 230 VCA 350 W 1 pièce -
17266316 230 VCA 600 W 1 pièce Fiche de type G (prise britannique), type CEE 7/7 (UE)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16630396 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PS0121
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Invitrogen PowerEase Touch power supplies are user-friendly and easy to use with a 4.3-inch backlit LCD touchscreen. The touchscreen and user interface design make setting up custom protocols or selecting one of the pre-programmed gel electrophoresis and transfer methods a breeze.
Invitrogen PowerEase Touch power supplies are user-friendly and easy to use with a 4.3-inch backlit LCD touchscreen. The touchscreen and user interface design make setting up custom protocols or selecting one of the pre-programmed gel electrophoresis and transfer methods a breeze. PowerEase Touch power supplies offer four sets of output jacks that can be used simultaneously and three modes of operation: constant voltage, constant current, and constant power for flexibility of use and efficiency.
L’alimentation électrique PowerEase Touch 120 W est livrée avec quatre jeux de jacks de sortie qui s’utilisent simultanément et est fonctionne selon trois modes : tension constante, courant constant et puissance constante pour plus de flexibilité d’utilisation et d’efficacité. Remarque : pour trouver une version à 115 VCA (généralement utilisée en Amérique du Nord et au Japon), veuillez consulter le n° de réf. PS0120.
Caractéristiques :
  • Écran tactile LCD et interface utilisateur avec invites de menu claires pour une utilisation facile, que ce soit avec la main ou au stylet
  • Conception Interface utilisateur/Expérience utilisateur associée à un écran tactile LCD rétroéclairé de 4,3 pouces pour plus de facilité d’utilisation et de commodité lors de la surveillance de l’avancée du cycle lancé
  • Sortie maximale de 300 V, 500 mA et 120 W
  • Idéal pour les applications telles que l’électrophorèse ADN/ARN, la SDS-PAGE et la PAGE native
  • Quatre jeux de bornes de sortie permettent d’analyser plusieurs unités d’électrophorèse
  • Pieds ajustables permettant de modifier l’angle de visualisation de l’écran
  • Pieds robustes en polyuréthane et boîtier empilable permettant d’empiler les blocs d’alimentation
  • Les modes de fonctionnement incluent une tension constante, un courant constant ou une puissance constante
  • Bloc d’alimentation entièrement programmable pour les programmes avec tension, courant ou alimentation constante
  • Flexibilité de programmation d’une méthode personnalisée (jusqu’à 100 méthodes personnalisées, 20 étapes par méthode, 999 minutes par étape) ou de sélection d’une de plusieurs méthodes d’électrophorèse sur gel et de transfert préprogrammées
  • L’utilisateur peut ajuster les paramètres de l’appareil tels que le volume sonore, la luminosité de l’écran et la durée du mode veille
  • Les fonctions automatiques de sécurité comprennent la détection de charge nulle, de surchauffe, de surtension, de surintensité, de changement de charge et de fuite au sol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage L’alimentation électrique PowerEase Touch 120 W comprend le bloc d’alimentation et une carte de référence rapide.
Description PowerEase Touch 120W
À utiliser avec (application) Électrophorèse sur gel
À utiliser avec (équipement) Électrophorèse ADN/ARN, SDS-PAGE et PAGE native
Courant max 500 mA
Gamme de produits PowerEase
Type Power Supply
Alimentation électrique 230 VCA
Quantité 1 each
Conditions d’expédition Température ambiante
Tension max. 230 Vca
Puissance max. 120 W