Learn More
Invitrogen™ PowerEase™ Touch Power Supply
Beschreibung
Invitrogen PowerEase Touch power supplies are user-friendly and easy to use with a 4.3-inch backlit LCD touchscreen. The touchscreen and user interface design make setting up custom protocols or selecting one of the pre-programmed gel electrophoresis and transfer methods a breeze. PowerEase Touch power supplies offer four sets of output jacks that can be used simultaneously and three modes of operation: constant voltage, constant current, and constant power for flexibility of use and efficiency.
L’alimentation électrique PowerEase Touch 350 W offre quatre jeux de prises de sortie qui peuvent être utilisés simultanément et trois modes : tension constante, courant constant et puissance constante pour une flexibilité d’utilisation et une efficacité. Remarque : pour une version 115 VCA (généralement utilisée en Amérique du Nord et au Japon), veuillez consulter la réf. N° PS0350.
Caractéristiques :
- Écran tactile LCD et interface utilisateur avec invites de menu claires pour une utilisation facile à la main ou au stylet
- Interface utilisateur / expérience utilisateur avancée associée à un écran tactile LCD rétroéclairé de 4,3 pouces pour davantage de facilité d’utilisation et commodité lors de la surveillance de la progression des étapes
- Sortie maximale de 300 V, 3 A (3 000 mA) et 350 W
- Idéal pour les applications à courant élevé telles que l’électrophorèse à haut débit d’ADN / ARN, SDS-PAGE, native PAGE et les transferts Western
- Quatre jeux de bornes de sortie permettent le fonctionnement de plusieurs unités d’électrophorèse
- Les pieds rétractables permettent de modifier l’angle de visualisation de l’écran
- Les pieds en polyuréthane robustes et le boîtier empilable permettent l’empilement des blocs d’alimentation
- Les modes de fonctionnement incluent tension constante, courant constant ou puissance constante
- Alimentation entièrement programmable pour les programmes avec tension, courant ou alimentation constants
- Flexibilité de programmation d’une méthode personnalisée (jusqu’à 100 méthodes personnalisées, 20 étapes par méthode, 999 minutes par étape) ou de sélection d’une des nombreuses méthodes d’électrophorèse sur gel et de transfert préprogrammés
- Paramètres de l’appareil réglables par l’utilisateur tels que le volume sonore, la luminosité de l’écran et la durée du mode veille
- Les fonctions de sécurité automatiques comprennent la détection de charge nulle, de surchauffe, de surtension, de surintensité, de changement de charge et de fuite à la terre
Spezifikation
Spezifikation
| Contenu et stockage | Le bloc d’alimentation PowerEase Touch 350 W comprend le bloc d’alimentation et une carte de référence rapide. |
| Description | PowerEase Touch 350W |
| À utiliser avec (application) | Électrophorèse sur gel |
| Courant max | 3 A |
| Gamme de produits | PowerEase |
| Type | Power Supply |
| Alimentation électrique | 230 VCA |
| Quantité | 1 each |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Tension max. | 230 Vca |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.