Learn More
WLD Tec™ Pistolet de flambage Powerjet
Code produit 10387442
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
180 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique)
10387442 180 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10387442 Fournisseur WLD Tec™ Code fournisseur 6.005.000
Expédition estimée: 02-12-2026
Spécification
Type de produit Brûleur à gaz de laboratoire
Longueur (métrique) 150 mm
À utiliser avec (application) Champs de microbiologie ou de biotechnologie
Hauteur (métrique) 180 mm
Comprend Adaptateur de cartouches de gaz
Température max. (métrique) 1350°C
Poids (métrique) 300 g
Largeur (métrique) 150 mm