Learn More
Invitrogen™ PowerLoad™ Concentrate, 100X
Code produit 10429993
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10429993 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10429993 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur P10020
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Concentré PowerLoad™, 100X
PowerLoad™ est une formulation optimisée de polyols de surfactant non ioniques Pluronic™ pour la solubilisation de colorants insolubles dans l’eau et d’autres matériaux dans des milieux physiologiques. Ces tensio-actifs, par exemple Pluronic™ F-127, ont été utilisés pour faciliter la dispersion des esters acétoxyméthyliques (AM) d’indicateurs d’ions fluorescents comme fluo-4, fura-2, indo-1, fluo-3 et SBFI ; ils semblent être nécessaires pour charger d’autres colorants (par ex., SBFI-AM ou PBFI-AM). L’utilisation de PowerLoad™ est en option avec des indicateurs de calcium décalés en rouge et d’autres colorants d’ester AM de poids moléculaire important, et peut également être utile pour disperser d’autres sondes lipophiles. La concentration de tensio-actifs Pluronic™ dans PowerLoad™ est inférieure à 0,2 %. PowerLoad™ est efficace en association avec le probénécide hydrosoluble (P36400) pour faciliter le chargement et la rétention de colorants d’esters AM dans les cellules qui extrudent activement la forme désacétylée à travers des pompes anioniques. Ensemble, ces réactifs permettent un chargement maximal de colorants avec un minimum d’efforts dans les applications d’imagerie et de criblage à haut débit (HTS). Des contrôles appropriés doivent être effectués pour s’assurer que PowerLoad™ ne modifie pas les propriétés de la membrane de la cellule.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 ml