Learn More
Fisherbrand™ PowerPro 500
Code produit 15838481 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Affichage:
LCD TFT de 2.4 po
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Affichage Conditionnement
15838481 LCD TFT de 2.4 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15838481
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1960.00€
    871.15€ / 1 pièces
    Économisez 1088.85€
    55% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fisherbrand™ PowerPro 500 est une alimentation électrique à usage général qui s’adapte à une très large gamme d’applications d’électrophorèse et peut alimenter jusqu’à quatre unités en mode constant ou programmable.
  • Parfaite pour l’électrophorèse horizontale ou verticale
  • Mécanismes de sécurité intégrés rigoureux
  • Compatibilité double tension
  • 5 paires de sorties
  • Capacité de stocker jusqu’à 30 fichiers programmés, chacun comprenant 6 étapes.
  • Parfaite pour les techniques qui bénéficient de changements subtils et graduels dans les paramètres électriques au fur et à mesure que le cycle avance, comme DGGE et PAGE verticale grand format à l’aide des systèmes Cleaver Scientific VS20-DGGE et WAVE.
  • Protocoles prédéfinis intégrés à partir de l’exécution de chacun des systèmes d’électrophorèse Cleaver Scientific
  • Les utilisateurs peuvent créer et enregistrer des protocoles pour leurs propres systèmes.
  • Un écran LCD TFT 2,4 po affiche les paramètres de fonctionnement actifs et permet à l’utilisateur de parcourir les protocoles prédéfinis et enregistrés.
  • Peut être utilisée à une tension constante, intensité constante ou puissance constante. La touche de pause/reprise permet de mettre temporairement sur pause un cycle afin d’inspecter le gel puis de redémarrer le cycle à partir de la même position.
Spécification
À utiliser avec (application) Vaste gamme d’applications d’électrophorèse
Minuteur Mode constant : 9999 (min.) avec alarme Mode programmable : 999 (min.) avec alarme
Affichage LCD TFT de 2.4 po
Tension Tension nominale de 100 à 240 V, sortie de 5 à 500 V, incréments de 1 V
Puissance Sortie de 300 W, incréments de 1 W
Ampérage Sortie 1 à 800 mA, incréments de 1 mA