Learn More
Applied Biosystems™ Master Mix PowerTrack™ SYBR Green
Code produit. 16555231 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 x 5 ml
1 ml
50 ml
5 ml
Conditionnement:
1mL
50mL
5mL
Code produit. Quantité unitSize
16555231 10 x 5 ml 50mL
16505231 1 ml 1mL
16525231 5 ml 5mL
16565231 50 ml 50mL
4 options
Code produit. 16555231
Marque: Applied Biosystems™ A46112
Edge
Le master mix qPCR suit votre travail et contribue ainsi à réduire les erreurs de pipetage
PowerTrack SYBR Green Master Mix is a pre-formulated, optimized, universal 2X master mix for real-time PCR workflows with built-in visual dye–based indicators for accurate reaction set up. Coupled with user-supplied primer sets and template, PowerTrack SYBR Green Master Mix is designed to amplifiy targets for accurate gene expression analysis.
Associé aux ensembles d’amorces et aux modèles fournis par l’utilisateur, le Master Mix PowerTrack SYBR Green est conçu pour amplifier les cibles afin de permettre des analyses d’expression génétique de précision.
Les caractéristiques du Master Mix PowerTrack SYBR Green incluent :
• Les indicateurs visuels intégrés facilitent la configuration de la réaction
• La Tm d’amorce vaste et la compatibilité de concentration permettent une flexibilité de la configuration de la réaction qPCR avec une optimisation minimale
• Reproductibilité spécifique et forte de Ct sur une large échelle dynamique
• Formulé avec de l’UNG / dUTP pour empêcher la contamination croisée des produits de PCR
Indicateurs visuels intégrés
Le Master Mix PowerTrack SYBR Green contient un colorant bleu inerte qui n’interfère pas avec la PCR en temps réel, mais qui offre une visibilité accrue dans le tube ou le puits. Un tampon d’échantillons séparé est fourni et contient un colorant jaune inerte. L’utilisation facultative de ce tampon d’échantillons jaune entraîne un mélange de réactions qui passe du bleu au vert lors de l’ajout de l’échantillon, ce qui permet d’éviter les erreurs de pipetage. Le tampon d’échantillons jaune facilite la configuration de la réaction, mais n’est pas nécessaire pour obtenir des résultats plus performants avec le Master Mix PowerTrack SYBR Green.
Formulé pour une spécificité et une reproductibilité maximales
Le Master Mix PowerTrack SYBR Green contient de l’ADN polymérase Taq, qui est fortement contrôlée par un mécanisme de démarrage à chaud à médiation d’anticorps, permettant d’éviter une activité précoce indésirable de la polymérase à de basses températures pouvant entraîner une amplification non spécifique. Le Master Mix PowerTrack SYBR Green est conçu pour des performances exceptionnelles dans vos applications PCR en temps réel les plus difficiles.
Compatibilité élevée avec les instruments
Le Master Mix PowerTrack SYBR Green peut être utilisé en mode de cycle standard ou rapide et est compatible avec tous les instruments de PCR en temps réel Applied Biosystems. Il est également compatible avec les systèmes Bio-Rad CFX96™, CFX384™ et iQ™5, Roche LightCycler™ 480 et Agilent Mx3005P™. Pour des résultats optimaux, les concentrations d’amorces doivent être comprises entre 300 et 800 nM.
UNG pour le contrôle de la contamination croisée
La contamination dans les laboratoires exécutant régulièrement la PCR est une préoccupation majeure pour de nombreux chercheurs et est la source de la plupart des faux positifs. L’inclusion d’UNG et de dUTP dans le Master Mix PowerTrack SYBR Green donne lieu à la dégradation de tous les produits de PCR déjà amplifiés et aide à prévenir la contamination des réactions de qPCR ultérieures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage • PowerTrack SYBR Green Master Mix
• Tampon d’échantillon jaune 40 X
Stocker à -20±5°C dans l’obscurité.
Méthode de détection SYBR
Format Tube
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase Taq
Vitesse de réaction Rapide ou standard
À utiliser avec (équipement) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 12K Flex, Bio-Rad CFX Connect, Bio-Rad CFX384 Touch, Bio-Rad CFX96 Touch, BioRad CFX96, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, ViiA 7 System, StepOne System, MJ Chromo4, MJ Opticon, StepOnePlus System, Roche LightCycler 480, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000
Capacité multiplex Single-plex
Colorant de référence passive ROX (pré-mélangé)
Gamme de produits Applied Biosystems
Type de produit Master Mix SYBR PCR en temps réel
Quantité 10 x 5 ml
Conditions d’expédition Glace carbonique
Suffisant pour 5000 réactions
Spécificité cible cDNA or gDNA only
À utiliser avec (application) Expression génétique, Détection des virus
Thermostabilité 8 hr., Assembled Reaction
Nbre de réactions 5000 réactions
Type d’échantillon ADN
Volume 10 x 5 ml
Comprend dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) High