Learn More
Applied Biosystems™ Mélange Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Associé aux ensembles d’amorces et aux modèles fournis par l’utilisateur, le mélange Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green est conçu pour amplifier les cibles afin de permettre des analyses d’expression génétique de précision.
- Mécanisme de double démarrage à chaud pour une spécificité excellente
- Des valeurs de Ct hautement reproductibles sur une vaste échelle dynamique
- Inclusion d’UDG afin d’éviter toute contamination croisée
- Stabilité des réactions préassemblées jusqu’à 72 heures
- Compatible avec la plupart des appareils qPCR en temps réel
Spécificité exceptionnelle avec mécanisme de double démarrage à chaud :
- La spécificité est essentielle pour obtenir des données de haute qualité dans les réactions SYBR™ vertes et peut être améliorée en contrôlant l’ADN polymérase Taq à des températures plus basses avant la liaison rigoureuse des amorces
- Le Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green utilise l’enzyme ADN polymérase Dual-Lock™ Taq qui associe deux mécanismes de démarrage à chaud uniques pour contrôler son activité et éviter une activité précoce indésirable des polymérases à basse température
- Au cours d’une expérience évaluant 24 différents ensembles d’amorces, le Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green a généré des courbes de fusion unique dans 100 % des cas, et à chaque fois avec une amplification hautement spécifique.
Forte reproductibilité des valeurs CT sur une large échelle dynamique
- Le Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green fait preuve d’une reproductibilité excellente sur une large échelle dynamique pour une grande variété de cibles testées.
- De plus, ce Master Mix fournit une amplification efficace sur 6 échantillons d’entrée.
- Contrairement aux mélanges concurrents qui ne présentent une inhibition qu’avec des entrées d’ADNc élevées et des coefficients de corrélation faibles sur une échelle dynamique expérimentale, l’efficacité du Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green est maintenue sur l’ensemble de l’échelle dynamique et conforte ainsi une confiance maximale dans la qualité des données.
UDG inclus pour contrôler la contamination croisée :
- L’inclusion d’uracile ADN glycosylase (UDG) et de dUTP dans le Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green permet de dégrader tout produit PCR précédemment amplifié, évitant ainsi la contamination des réactions qPCR ultérieures et d’éventuels faux positifs
Stabilité des réactions préassemblées :
- Le contrôle rigoureux de l’ADN polymérase Dual-Lock™ Taq dans le Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green permet aux réactions d’être assemblées jusqu’à 72 heures avant le cyclage sans que les données ne soient affectées
- Cela rend les utilisateurs confiants et confère au Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green une utilisation flexible dans toutes sortes de flux de travaux1
Compatibilité élevée avec les instruments :
- Le Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green peut être utilisé en mode de cyclage standard ou rapide ; il est compatible avec tous les appareils de PCR en temps réel Applied Biosystems™2
- Il est également compatible avec les systèmes Bio-Rad IQ™5 et CFX96™ / CFX384™, Roche LightCycler™ LC480 et les systèmes Stratagene™ MX3005P™
- Pour des résultats optimaux, les concentrations d’amorce recommandées sont de 300 à 800 nM.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Concentration | 2X |
| Contenu et stockage | Le mélange 2x contient du colorant SYBR Green, de l’ADN polymérase Dual Lock Taq, des dNTP avec un mélange dUTP/dTTP, de l’UDG thermolabile, du colorant de référence passive ROX et des composants tampon optimisés. Contient 10 tubes de 1 ml, suffisant pour 1 000 réactions de 20 μl (Master Mix de 10 μl par réaction). Conserver à 2–8°C. |
| Méthode de détection | SYBR |
| Format | Tube |
| Méthode PCR | qPCR |
| Polymérase | Taq ADN polymérase Dual-Lock |
| Vitesse de réaction | Rapide ou standard |
| À utiliser avec (équipement) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 7 Flex, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System, Roche LightCycler PRO System, Bio-Rad CFX Opus 96 Real-Time PCR System, Applied Biosystems AmpQuest 96 |
| Capacité multiplex | Single-plex |
| Colorant de référence passive | ROX (Pre-mixed) |
| Mostrar más |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.