Learn More
Applied Biosystems™ Mélange Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green
Code produit p-6476575 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 ml
2 x 1 ml
2 x 5 ml
50 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
10 x 1 ml
10 x 5 ml
Conditionnement:
10 pièces
1mL
2 pièces
5 pièces
50mL
5mL
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15320929 1 mL 1mL
15350929 5 ml 5mL
15360929 50 ml 50mL
15310939 10 x 5 ml 10 pièces
15330939 5 x 1 ml 5 pièces
15340939 10 x 1 ml 10 pièces
15380929 2 x 5 ml 2 pièces
15390929 5 x 5 ml 5 pièces
15366158 2 x 1 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15320929 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A25741
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Master mix 2X préformulé, optimisé et universel pour les flux de travaux de PCR en temps réel.
Associé aux ensembles d’amorces et aux modèles fournis par l’utilisateur, le mélange Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green est conçu pour amplifier les cibles afin de permettre des analyses d’expression génétique de précision.
  • Mécanisme de double démarrage à chaud pour une spécificité excellente
  • Des valeurs de Ct hautement reproductibles sur une vaste échelle dynamique
  • Inclusion d’UDG afin d’éviter toute contamination croisée
  • Stabilité des réactions préassemblées jusqu’à 72 heures
  • Compatible avec la plupart des appareils qPCR en temps réel
Spécificité exceptionnelle avec mécanisme de double démarrage à chaud :
  • La spécificité est essentielle pour obtenir des données de haute qualité dans les réactions SYBR™ vertes et peut être améliorée en contrôlant l’ADN polymérase Taq à des températures plus basses avant la liaison rigoureuse des amorces
  • Le Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green utilise l’enzyme ADN polymérase Dual-Lock™ Taq qui associe deux mécanismes de démarrage à chaud uniques pour contrôler son activité et éviter une activité précoce indésirable des polymérases à basse température
  • Au cours d’une expérience évaluant 24 différents ensembles d’amorces, le Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green a généré des courbes de fusion unique dans 100 % des cas, et à chaque fois avec une amplification hautement spécifique.
Forte reproductibilité des valeurs CT sur une large échelle dynamique
  • Le Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green fait preuve d’une reproductibilité excellente sur une large échelle dynamique pour une grande variété de cibles testées.
  • De plus, ce Master Mix fournit une amplification efficace sur 6 échantillons d’entrée.
  • Contrairement aux mélanges concurrents qui ne présentent une inhibition qu’avec des entrées d’ADNc élevées et des coefficients de corrélation faibles sur une échelle dynamique expérimentale, l’efficacité du Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green est maintenue sur l’ensemble de l’échelle dynamique et conforte ainsi une confiance maximale dans la qualité des données.
UDG inclus pour contrôler la contamination croisée :
  • L’inclusion d’uracile ADN glycosylase (UDG) et de dUTP dans le Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green permet de dégrader tout produit PCR précédemment amplifié, évitant ainsi la contamination des réactions qPCR ultérieures et d’éventuels faux positifs
Stabilité des réactions préassemblées :
  • Le contrôle rigoureux de l’ADN polymérase Dual-Lock™ Taq dans le Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green permet aux réactions d’être assemblées jusqu’à 72 heures avant le cyclage sans que les données ne soient affectées
  • Cela rend les utilisateurs confiants et confère au Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green une utilisation flexible dans toutes sortes de flux de travaux1
Compatibilité élevée avec les instruments :
  • Le Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green peut être utilisé en mode de cyclage standard ou rapide ; il est compatible avec tous les appareils de PCR en temps réel Applied Biosystems™2
  • Il est également compatible avec les systèmes Bio-Rad IQ™5 et CFX96™ / CFX384™, Roche LightCycler™ LC480 et les systèmes Stratagene™ MX3005P™
  • Pour des résultats optimaux, les concentrations d’amorce recommandées sont de 300 à 800 nM.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage The 2X mix contains SYBR Green dye, Dual-Lock Taq DNA Polymerase, dNTPs with dUTP/dTTP blend, heat-labile UDG, ROX passive reference dye, and optimized buffer components. Contains 1 x 1 mL tube, sufficient for 100 20-μL reactions (10 μL Master Mix per reaction).
Store at 2–8°C in the dark.
Méthode de détection SYBR
Format Tube
Méthode PCR qPCR
Polymérase Dual-Lock Taq DNA Polymerase
Vitesse de réaction Rapide ou standard
À utiliser avec (équipement) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 7 Flex, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System, Roche LightCycler PRO System, Bio-Rad CFX Opus 96 Real-Time PCR System, Applied Biosystems AmpQuest 96
Capacité multiplex Single-plex
Colorant de référence passive ROX (Pre-mixed)
Gamme de produits PowerUP, SYBR
Type de produit Master Mix SYBR PCR en temps réel
Quantité 1 mL
Conditions d’expédition Wet Ice
Suffisant pour 100 réactions de 20 μl
Spécificité cible cDNA or gDNA only
À utiliser avec (application) Gene Expression
Thermostabilité 72 hr., Assembled Reaction
Nbre de réactions 100 réactions
Type d’échantillon ADN
Volume 1 mL
Comprend dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) Medium