Learn More
Bel-Art™ Supports pour sachets pour matières contaminées Poxygrid™
Code produit 10287143 Tous les produits SP Scienceware Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (impériale):
7,3 po
14,6 po
Hauteur (impériale):
20,5 po
23,5 po
29,5 po
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) Hauteur (impériale) unitSize
10287143 7,3 po 20,5 po 1 pièce
12370619 14,6 po 29,5 po -
12360619 14,6 po 23,5 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10287143 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur H131870000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le support métallique robuste maintient les sacs ouverts et un anneau à crochet séparé qui repose sur le dessus les maintient en place en toute sécurité
  • En fil d’acier recouvert d’époxy de couleur orange vif signalant un danger biologique
  • Résiste aux produits chimiques et à la corrosion ainsi qu’aux solvants organiques, sels, acides faibles et alcalis faibles
  • Supporte des températures comprises entre –223°C (–369°F) et 121°C (250°F)
  • Autoclavable
Spécification
Description Cadre en fil circulaire revêtu d’époxy avec anneau accroché facile à utiliser sur une partie supérieure
Autoclavable Autoclavable
Couleur Orange
Jetable Reusable
À utiliser avec (application) Pour garder les sachets ouverts et prêts à l’emploi
À utiliser avec (équipement) Sachets pour matières contaminées 01-814-1, 01-814A/B, 01-815A, 01-826-5, 01-826A, 01-827B, 01-828B, 01-829B, 01-830B 24 x 12 po (H x L)
Matériau Fil recouvert d’époxy
Plage de températures (impériale) -369°F à +250°F
Plage de températures (métrique) -223°C à +121°C
Largeur (impériale) 7.3 in.
Hauteur (impériale) 20,5 po
Hauteur (métrique) 52 cm
Diamètre (impériale) 7,3 po
Diamètre (métrique) 18,5 cm
Type de produit Support pour sachet pour matières contaminées Poxygrid™
Largeur (métrique) 18.5 cm