Learn More
Bel-Art™ Supports pour sachets pour matières contaminées Poxygrid™
Code produit 12370619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale):
7,3 po
14,6 po
Hauteur (impériale):
20,5 po
23,5 po
29,5 po
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) Hauteur (impériale) Conditionnement
12370619 14,6 po 29,5 po -
10287143 7,3 po 20,5 po 1 pièce
12360619 14,6 po 23,5 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12370619 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur H131890000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    98.18€ / 1 pièces
    Économisez 10.82€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 23-12-2026
Le support métallique robuste maintient les sacs ouverts et un anneau à crochet séparé qui repose sur le dessus les maintient en place en toute sécurité
  • En fil d’acier recouvert d’époxy de couleur orange vif signalant un danger biologique
  • Résiste aux produits chimiques et à la corrosion ainsi qu’aux solvants organiques, sels, acides faibles et alcalis faibles
  • Supporte des températures comprises entre –223°C (–369°F) et 121°C (250°F)
  • Autoclavable
Spécification
Description Cadre en fil circulaire revêtu d’époxy avec anneau accroché facile à utiliser sur une partie supérieure
Autoclavable Autoclavable
Couleur Orange
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Pour garder les sachets ouverts et prêts à l’emploi
À utiliser avec (équipement) 01-814-3, 01-814C/B, 01-815C, 01-826-7, 01-826C, 01-827D, 01-829D, 01-831A, 01-832A 36 x 24 po (H x L)
Matériau Fil recouvert d’époxy
Plage de températures (impériale) -369°F à +250°F
Plage de températures (métrique) -223°C à +121°C
Largeur (impériale) 14,6 in
Hauteur (impériale) 29,5 po
Hauteur (métrique) 75 cm
Diamètre (impériale) 14,6 po
Diamètre (métrique) 37 cm
Type de produit Support pour sachet pour matières contaminées Poxygrid™
Largeur (métrique) 37 cm