Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Support pour anneaux de lestage en plomb Poxygrid
Code produit 10709614
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb par paquet:
1
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nb par paquet Conditionnement
10709614 1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10709614 Fournisseur Bel-Art™ SP Scienceware™ Code fournisseur F183071000
Expédition estimée: 01-12-2026
Support en fil recouvert d’époxy permettant de bien organiser les anneaux en plomb
  • Format compact ; Diamètre de la base circulaire d’à peine 19 cm (7½ po)
  • Les anneaux dont le diamètre interne est égal ou supérieur à 17,8 mm (0,7 po) s’empilent parfaitement sur un portant effilé (hauteur de 17,1 cm (6¾ po))
  • Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Couleur Bleu
Diamètre (métrique) de la base 19 cm
Matériau Fil recouvert d’époxy
Hauteur (métrique) 17.1 cm
Nb par paquet 1