Learn More
RETSCH Presses à pelletisation PP 40
Code produit 10714614 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Anneaux en acier 40/32 mm de diamètre
Anneaux en acier 40/35 mm de diamètre
Anneaux en acier 51,5/35 mm de diamètre
Coupelles en aluminium de diamètre 40 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
10714614 Anneaux en acier 40/35 mm de diamètre 1 pièce
10110933 Anneaux en acier 40/32 mm de diamètre 1 pièce
10100933 Coupelles en aluminium de diamètre 40 mm -
10724614 Anneaux en acier 51,5/35 mm de diamètre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10714614 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 20.750.0003
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Presse à pastiller automatique
• Capacité 10 à 40 t
• Programmable
• Compression automatique sans effort pour pastillage en série avant analyse aux rayons X
• Durée de montée en pression, palier de compression et décompression réglables de 5 à 999s
• Décompression lente limitant les contraintes mécaniques à l'origine des bris de pastille
• Programmateur 32 profils
• Volume échantillon 8 à 12cm3
• Granulométrie <100μm
• L x P x H: 82 x 77 x 121cm
• Poids: 345kg
• Bâti monté sur roulette
• Livré soit avec disque métal φ ext./int. 51/35mm, soit 40/35mm ou 40/32mm
• Presse à pastiller auto
• Disque φ ext/int 40/32mm
Spécification
Type Presse de pelletisation
Tension 220/230 V
Fréquence 50/60 Hz
À utiliser avec (équipement) Anneaux en acier 40/35 mm de diamètre
Comprend 5 Anneaux en acier
Matériau PP
Poids (métrique) 345 kg