Description
- Bouteille en polypropylène avec bouchon à vis, graduée
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 l |
| Couleur | Transparente |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Closure Included | Oui |
| Jetable | Réutilisable |
| Graduated | Oui |
| Forme | Cylindrique |
| Type de produit | Flacon à centrifuger |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Afficher plus |