Learn More
Buerkle™ Couvercle en PP pour récipient de stockage / empilage Buerkle™
Code produit 10268920 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
400 x 300 mm
600 x 400 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
10268920 400 x 300 mm 1 pièce
10441561 600 x 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10268920 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 34140001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.95€
    16.21€ / 1 pièces
    Économisez 0.74€
    4% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le couvercle en PP Buerkle™ pour récipient de stockage / empilage Buerkle™ est la solution idéale pour recouvrir les récipients de stockage / empilage.
  • PP
  • Couvercle pour récipients de stockage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Couvercle
Matériau Polypropylène
Type de bouchon Couvercle
Dimensions (L x l) 400 x 300 mm
À utiliser avec (équipement) Récipients de stockage/empilage de 400 x 300 mm