Learn More
Buerkle™ Couvercle en PP pour récipient de stockage / empilage Buerkle™
Code produit 10441561 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Récipients de stockage/empilage de 400 x 300 mm
Récipients de stockage/empilage de 600 x 400 mm
Longueur (métrique):
400 mm
600 mm
Largeur (métrique):
300 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Longueur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
10441561 Récipients de stockage/empilage de 600 x 400 mm 600 mm 400 mm 1 pièce
10268920 Récipients de stockage/empilage de 400 x 300 mm 400 mm 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10441561 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 34140002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.90€
    26.51€ / 1 pièces
    Économisez 2.39€
    8% de réduction
En stock
Le couvercle en PP Buerkle™ pour récipient de stockage / empilage Buerkle™ est la solution idéale pour recouvrir les récipients de stockage / empilage.
  • PP
  • Couvercle pour récipients de stockage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Couvercle
Couleur Gray
Matériau Polypropylène
Type de bouchon Couvercle
Dimensions (L x l) 600 x 400 mm
À utiliser avec (équipement) Récipients de stockage/empilage de 600 x 400 mm
Longueur (impériale) 23.62 in.
Longueur (métrique) 600 mm
Largeur (impériale) 15.75 in.
Largeur (métrique) 400 mm