Learn More
VITLAB™ Flacons de réactifs en PP
Description
- Transparent
- Avec bouchon à vis en PP
- Bonne résistance chimique, idéale pour le stockage à long terme des liquides ; autoclavables à 121°C (2 bar) selon la norme DIN EN 285
- Col large pour un remplissage aisé
- Idéaux pour les poudres et les matières pâteuses
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 5000 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Nbre par carton | 1Each |
| Nb par paquet | 1Each |
| Conditionnement | 1 de chaque |
| Quantité | 1Each |
| Hauteur (métrique) | 315 mm |
| Diamètre (métrique) | 178 mm |
| Type de produit | Flacon à col étroit |