Learn More
Foxx Life Sciences PP Vacuum Trap System
Code produit 31933476
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L (Primary) , 1 L (Overflow)
2 L (Primary), 1 L (Overflow)
4 L
4 L (Primary), 1 L (Overflow)
4 L (Primary), 2 L (Overflow)
4 L (Primary), 4 L (Overflow)
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31933476 2 L (Primary), 1 L (Overflow) 1 kit
31933432 1 L (Primary) , 1 L (Overflow) 1 kit
31933468 4 L 1 pièce
31933405 4 L (Primary), 1 L (Overflow) 1 kit
31933427 4 L (Primary), 2 L (Overflow) 1 kit
31933438 4 L (Primary), 4 L (Overflow) 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31933476 Lieferant Foxx Life Sciences Lieferanten-Nr. 3052101FLS
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Designed to meet strict CDC laboratory guidelines for handling biohazardous waste
  • Features:
    • Vacuum trap assembly with autoclavable PP bottles
    • 40 CFR 264.175 compliant aspirator system has a compact, tip-resistant secondary container for stability
    • Wide mouth PP bottles allow easy and thorough cleaning
    • Standard vacuum trap with 53B VersaCap™ and 83B VersaCap™ closure system with rotating adapter prevents tube tangling
  • Applications:
    • Aspiration of cell culture media
    • Vacuum pump trap kit
    • Waste collection system for high-purity processes
    • Ideal for house vacuum or vacuum pump trap systems
    • Aspirator bottle assembly
Spezifikation
Capacité (métrique) 2 L (Primary), 1 L (Overflow)
Matériau du coffret Polypropylene
Matériau Polypropylene
Pression maximale 1 bar
Comprend Secondary Container, Bottles, Cap Assembly with Vent Filter, Tubing, Pinch Clamp
Longueur (métrique) 457.2 mm
Type PP Vacuum Trap System
Largeur (métrique) 304.8 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.