Learn More
PPM 1D Inhibiteur de phosphatase.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune |
| Type de produit | Phosphatase Inhibitor |
| CAS | 176957-55-4 |
| Formule moléculaire | C15H12OS2 |
| Poids de la formule | 272.40g/mol |
| Synonyme | 2,5-Bis-(2-Thienylidene)cyclopentanone; CCT007093 |
| Sensibilité | Sensible à l’air |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Solide |
| À utiliser avec (application) | Agit en tant qu’inhibiteur de PPM1D |
| Afficher plus |