Learn More
Melford PPO
Code produit 30017918
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30017918 1 kg 1kg
30017917 100 g 100g
30017916 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30017918 Fournisseur Melford Code fournisseur 111006
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
  • Nom de la substance : 2,5-diphényloxazole
  • Numéro CAS : 92-71-7
  • Formule moléculaire:C₁₅H₁₁NO
  • Masse moléculaire : 221,25 g/mol
Spécification
Nom chimique ou matériau PPO [2, 5-Diphenyloxazole]
CAS 92-71-7
Couleur Blanc
Quantité 1 kg
Poids moléculaire (g/mol) 221.25