Learn More
KNF Neuberger™ Kit d’entretien pour pompe à vide N811KN
Code produit 10394531
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
11.5Â L/min.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit unitSize
10394531 11.5Â L/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10394531 Fournisseur KNF Neuberger™ Code fournisseur 044066
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Transférez, comprimez et vidangez sans contamination. Les pompes à vide KNF™ PPS/EPDM sont des dispositifs à double tête et à fonctionnement à sec utilisés dans une large gamme d’applications de laboratoire.
  • Transfert 100 % sans huile
  • Transfert, évacuation et compression purs
  • Version pour les gaz et vapeurs légèrement agressifs ou corrosifs
  • Sans entretien
  • Écologique
  • Niveau élevé d’étanchéité au gaz
  • Fournie avec pieds en caoutchouc et câble d’alimentation secteur de 2 m
  • Compacte et polyvalente
  • Peut être utilisée comme petit compresseur ou comme système de vide
  • Versions KT pour les gaz et vapeurs légèrement agressifs ou corrosifs
  • Convient pour l’aspiration / la filtration sous vide, l’extraction en phase solide, le dégazage
Spécification
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz, 65 W
Débit 11.5Â L/min.
À utiliser avec (application) Pour l’évacuation, le transfert et la compression d’air ou de vapeurs neutres légèrement agressives ou corrosives
Fréquence 50 Hz
Matériau PPS, EPDM
Profondeur totale (métrique) 90 mm
Hauteur totale (métrique) 157 mm
Longueur totale (métrique) 192 mm
Puissance 65 W
Poids (métrique) 2.5 kg
Tension 230 V
Pression maximale 2 bars