Learn More
KNF™ Pompe à vide PPS/PTFE
Code produit 10661633
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
16 l/min
30 l/min
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
10661633 16 l/min 1 pièce
10018521 30 l/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10661633 Fournisseur KNF™ Code fournisseur 057012/055163
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1135.47€
    916.00€ / 1 pièces
    Économisez 219.47€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 12-10-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pompe à membrane oscillante polyvalente, compacte et sans huile pour un fonctionnement sans contamination et sans entretien. La pompe à vide KNF Neuberger™ PPS/PTFE est disponible en différentes tailles / capacités et versions plus résistantes aux p
  • Compacte et polyvalente
  • Peut être utilisée comme petit compresseur ou comme système de vide
  • Convient pour l’aspiration / la filtration sous vide, l’extraction en phase solide, le dégazage
  • Disponible en différents versions selon le milieu en contact avec le matériel
  • Versions KT pour les gaz et vapeurs légèrement agressifs ou corrosifs
  • Bonne résistance chimique
  • Membrane oscillante à l’intérieur de la tête de pompe offrant un fonctionnement sans huile, non contaminé et sans entretien
  • Transfert 100 % sans huile
  • Écologique
  • Niveau élevé d’étanchéité au gaz
  • Fournie avec pieds en caoutchouc et câble d’alimentation secteur de 2 m
Spécification
Alimentation électrique 230 V 50 Hz 100 W
Profondeur (métrique) 90 mm
Matériau PPS, PTFE
Puissance 100 W
Poids (métrique) 4 kg
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 5°C
Débit 16 l/min
Fréquence 50 Hz
Hauteur totale (métrique) 141 mm
Longueur totale (métrique) 280 mm
Type de pompe Pompe à vide
Applications Pour l’évacuation, le transfert et la compression d’air ou de vapeurs neutres légèrement agressives ou corrosives
Pression maximale 0,5 bars
Tension 230 V