Learn More
Tocris Bioscience™ PPY A
GREENER_CHOICE
Code produit 30001684
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30001684 10 mg 10mg
30001521 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001684 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 4730/10
Potent inhibitor of Abl T315l mutant and wild-type Abl kinases
Potent inhibitor of T315l mutant and wild-type Abl kinases (IC50 values are 9 and 20 nM, respectively). Inhibits growth of cells transformed with either the Bcr-Abl T315l mutant or wild-type Bcr-Abl gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 875634-01-8
Formule moléculaire C22H20N4O2
Spécification
Nom chimique ou matériau PPY A
Quantité 10 mg
Poids de la formule 372.42
Pureté >98%
Poids moléculaire 372.428