Learn More
Grant Instruments™ Documentation QP
Code produit 17638466
Modifier l'affichage
Click to view available options
PQ UVC/TM-AR - Livret PQ pour UVC/TM-AR
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17638466 PQ UVC/TM-AR - Livret PQ pour UVC/TM-AR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17638466 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur PQUVC/TMAR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.00€
    212.23€ / 1 pièces
    Économisez 23.77€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Offre aux utilisateurs d’équipements une comparabilité et une vérification accrues à l’aide de leurs instruments. La documentation QP de Grant Instruments™ simplifie les procédures d’installation et de maintenance, réduit les erreurs courantes de l’utilisateur et établit un enregistrement clair des performances d’un instrument tout au long de sa durée de vie.
Qualification de performance (QP) :
L'instrument continue de répondre à ses spécifications
  • Chaque kit de documentation est spécifique à un équipement numéroté en série individuel et est fourni dans un format à reliure à anneaux facile à utiliser.
  • La documentation QP peut être commandée à tout moment.