Learn More
Atago™ Réfractomètre numérique modèle PR-301α
Code produit 10779044
Modifier l'affichage
Click to view available options
Scale Range:
45 à 90 Brix
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Scale Range Conditionnement
10779044 45 à 90 Brix 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10779044 Fournisseur Atago™ Code fournisseur 3462
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le réfractomètre numérique modèle PR-301α Atago™ est conçu pour couvrir une concentration élevée de Brix de 45,0 à 90,0 %.
  • Réfractomètre numérique
  • Augmente la précision des mesures
  • Compact et alimenté par piles
  • Affiche rapidement les valeurs mesurées des échantillons
Spécification
Type Réfractomètre numérique
Scale Range 45 à 90 Brix
Modèle PR-301α
Précision ±0,1 % Brix 10 à 30°C
Résolution 0,1 % Brix
Type de balance Brix
À utiliser avec (application) Mesures des gelées, du sucre liquide brut
Comprend LG liquide standard, feuille ronde
Indice IP IP 64
Poids (métrique) 300 g
Plage de températures (métrique) 10°C à 40°C
Détails du bloc d’alimentation Pile sèche 006P (9 V)