Learn More
Atago™ Réfractomètre numérique modèle PR-RI
Code produit 11496278
Modifier l'affichage
Click to view available options
Indice de réfraction:
1,3306 à 1,4436
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Indice de réfraction Conditionnement
11496278 1,3306 à 1,4436 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11496278 Fournisseur Atago™ Code fournisseur 3480
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Spécification
Type Réfractomètre numérique
Indice de réfraction 1,3306 à 1,4436
Modèle PR-RI
Volume d’échantillon 0,3 mL
Précision ±0,0002 Indice de réfraction
Résolution 0.0001nD
Durée de mesure 3 s
À utiliser avec (application) Convient à la mesure des indices de réfraction d’échantillons liquides de produits pharmaceutiques et chimiques
Indice IP IP 64
Poids (métrique) 300 g
Compensation thermique 5°C à 45°C
Plage de températures (métrique) 10°C à 40°C
Résolution de la température 1°C
Détails du bloc d’alimentation Pile sèche 006P (9 V)