Learn More
Pracinostat, MedChemExpress
Code produit 16478337
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16478337 5 mg
16415648 10 mg
16401817 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16478337 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13322
MedChemExpress Pracinostat is a potent histone deacetylase (HDAC) inhibitor, with IC50s of 40-140 nM, used for cancer research.
Pracinostat is a potent histone deacetylase (HDAC) inhibitor, with IC50s of 40-140 nM, used for cancer research.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pracinostat
CAS 929016-96-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H30N4O2
Quantité 5 mg
Synonyme SB939
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (697.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES ONC(/C=C/C1=CC=C2N(C(CCCC)=NC2=C1)CCN(CC)CC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 358.48
Poids de la formule 358.48
Pourcentage de pureté 98.83%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death