Learn More
ZVG™ Praktitex™ Chiffons en microfibre professionnels
Description
Les chiffons en microfibres industrielles conviennent au nettoyage sans traces de toutes les surfaces lisses, y compris le plastique, le verre, l'acier inoxydable, le bois et bien plus encore. Les fibres très fines pénètrent profondément dans la surface, éliminant facilement les saletés adhérentes et grasses. Ces chiffons lavables en machine permettent souvent d'éliminer les saletés tenaces sans avoir recours à des produits nettoyants. Les chiffons non tissés polyvalents absorbent rapidement de grandes quantités de liquide.
Dans le zetPutz™ Dans cette gamme, vous trouverez également des chiffons universels, des éponges et des torchons pour d'autres tâches de nettoyage. Lorsqu'il s'agit d'éliminer efficacement et à moindre coût les saletés fines et grossières, ces ZVG™ Les produits sont le premier choix.
- Chiffon en microfibre professionnel robuste et durable
- Forte absorption des saletés grâce à sa structure en tissu éponge
- Bord renforcé
- Stabilité dimensionnelle
- Sans silicone
- Peut être utilisé humide ou sec
- Universellement applicable
- Lavable jusqu'à 95 °C, sans adoucissant
Spécification
Spécification
| Type de produit | Chiffon en microfibre |
| Longueur (impériale) | 15,7 in |
| Longueur (métrique) | 40 cm |
| Largeur (impériale) | 15,7 in |
| Largeur (métrique) | 40 cm |
| Matériau | Polyester, PP |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Réutilisable |
| Quantité d’emballage | 200 lingettes |
| Stérilité | Non stérile |