Learn More
ZVG™ Praktitex™ Chiffons en microfibre professionnels
Code produit p-7249655
Change view
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Vert
Conditionnement:
200 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
17883525 Bleu 200 pièces
17893525 Jaune 200 pièces
17873675 Vert 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17883525 Fournisseur ZVG™ Code fournisseur 1029101
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les serviettes de haute qualité sont fabriquées en microfibre robuste et durable de qualité professionnelle, avec une structure éponge pour une absorption optimale de la saleté.
Les chiffons en microfibres industrielles conviennent au nettoyage sans traces de toutes les surfaces lisses, y compris le plastique, le verre, l'acier inoxydable, le bois et bien plus encore. Les fibres très fines pénètrent profondément dans la surface, éliminant facilement les saletés adhérentes et grasses. Ces chiffons lavables en machine permettent souvent d'éliminer les saletés tenaces sans avoir recours à des produits nettoyants. Les chiffons non tissés polyvalents absorbent rapidement de grandes quantités de liquide.
Dans le zetPutz™ Dans cette gamme, vous trouverez également des chiffons universels, des éponges et des torchons pour d'autres tâches de nettoyage. Lorsqu'il s'agit d'éliminer efficacement et à moindre coût les saletés fines et grossières, ces ZVG™ Les produits sont le premier choix.
  • Chiffon en microfibre professionnel robuste et durable
  • Forte absorption des saletés grâce à sa structure en tissu éponge
  • Bord renforcé
  • Stabilité dimensionnelle
  • Sans silicone
  • Peut être utilisé humide ou sec
  • Universellement applicable
  • Lavable jusqu'à 95 °C, sans adoucissant
Spécification
Type de produit Chiffon en microfibre
Longueur (impériale) 15,7 in
Longueur (métrique) 40 cm
Largeur (impériale) 15,7 in
Largeur (métrique) 40 cm
Matériau Polyester, PP
Couleur Bleu
Jetable Réutilisable
Quantité d’emballage 200 lingettes