Learn More
Pralidoxime chloride, MedChemExpress
Description
Pralidoxime chloride is a potent reactivator of acetylcholinesterase (AChE). Pralidoxime chloride reactivates nerve agent-inhibited AChE via direct nucleophilic attack by the oxime moiety on the phosphorus center of the bound nerve agent. Pralidoxime chloride is an antidote for organophosphate poisoning.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pralidoxime chloride |
| CAS | 51-15-0 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C7H9ClN2O |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2-PAM chloride |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 21.67 mg/mL (125.54 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[N+]1=CC=CC=C1/C=N/O.[Cl-] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 172.61 |
| Afficher plus |