Learn More
Pralidoxime Chloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pralidoxime chloride |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8N2O.ClH/c1-9-5-3-2-4-7(9)6-8-10;/h2-6H,1H3;1H |
| Poids de la formule | 172.0403 |