Learn More
Pramipexole dihydrochloride, MedChemExpress
Description
Pramipexole dihydrochloride is a selective and blood-brain barrier (BBB) penetrant dopamine D2-type receptor agonist, with Kis of 2.2 nM, 3.9 nM, 0.5 nM and 1.3 nM for D2-type receptor, D2, D3 and D4 receptors, respectively. Pramipexole dihydrochloride can be used for the research of Parkinson's disease (PD) and restless legs syndrome (RLS).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pramipexole dihydrochloride |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 104632-25-9 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 10 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C10H19Cl2N3S |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 50 mg/mL (175.90 mM) |
| SMILES | NC(S1)=NC2=C1C[C@@H](NCCC)CC2.[H]Cl.[H]Cl |
| Afficher plus |