Learn More
(±)-Pramipexole, TRC
Code produit 30006388
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
500 mg
Conditionnement:
10mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30006388 500 mg 500mg
30004541 50 mg 50mg
30005747 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30006388 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP700740500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104617-86-9
Formule moléculaire C10H17N3S
Poids moléculaire (g/mol) 211.33
Synonyme 2-Amino-6-propylamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, 4,5,6,7-Tetrahydro-N6-propyl-2,6-Benzothiazolediamine;
Nom IUPAC 6-N-propyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine
SMILES NC(S1)=NC2=C1C[C@H](NCCC)CC2
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-Pramipexole
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H17N3S/c1-2-5-12-7-3-4-8-9(6-7)14-10(11)13-8/h7,12H,2-6H2,1H3,(H2,11,13)
Poids de la formule 211.1143
Pourcentage de pureté >95%