Learn More
Chlorhydrate de Pramoxine, TRC
Code produit 30412931
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30412931 10 g 10g
30421353 1 g -
30409065 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30412931 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP70085010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 637-58-1
Formule moléculaire C17 H27 N O3 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 329.86
Synonyme Morpholine, 4-[3-(4-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (1:1)Morpholine, 4-[3-(4-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (9CI), Morpholine, 4-[3-(p-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (7CI,8CI), Pramoxine hydrochloride (6CI), 4-[3-(p-Butoxyphenoxy)propyl]morpholine hydrochloride, Pramacort, Pramocaine hydrochloride, Proctofoam, Tronolaine, Tronothan, Tronothane, Tronothane hydrochloride
Nom IUPAC 4-[3-(4-butoxy)propyl]morpholine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CCCCOc1ccc(OCCCN2CCOCC2)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pramoxine Hydrochloride
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C17H27NO3.ClH/c1-2-3-12-20-16-5-7-17(8-6-16)21-13-4-9-18-10-14-19-15-11-18;/h5-8H,2-4,9-15H2,1H3;1H
Poids de la formule 329.1758
Nom du produit
Sélectionnez un problème
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.