Learn More
Chlorhydrate de Pramoxine, TRC
Code produit 30421353
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30421353 1 g -
30412931 10 g 10g
30409065 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30421353 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP7008501G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 637-58-1
Formule moléculaire C17 H27 N O3 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 329.86
Synonyme Morpholine, 4-[3-(4-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (1:1)Morpholine, 4-[3-(4-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (9CI), Morpholine, 4-[3-(p-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (7CI,8CI), Pramoxine hydrochloride (6CI), 4-[3-(p-Butoxyphenoxy)propyl]morpholine hydrochloride, Pramacort, Pramocaine hydrochloride, Proctofoam, Tronolaine, Tronothan, Tronothane, Tronothane hydrochloride
Nom IUPAC 4-[3-(4-butoxy)propyl]morpholine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CCCCOc1ccc(OCCCN2CCOCC2)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pramoxine Hydrochloride
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C17H27NO3.ClH/c1-2-3-12-20-16-5-7-17(8-6-16)21-13-4-9-18-10-14-19-15-11-18;/h5-8H,2-4,9-15H2,1H3;1H
Poids de la formule 329.1758