Learn More
Pranlukast, MedChemExpress
Description
Pranlukast is a highly potent, selective and competitive antagonist of peptide leukotrienes. Pranlukast inhibits [3H]LTE4, [3H]LTD4, and [3H]LTC4 bindings to lung membranes with Kis of 0.63±0.11, 0.99±0.19, and 5640±680 nM, respectively.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Pranlukast |
| CAS | 103177-37-3 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C27H23N5O4 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | ONO-1078 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 33.33 mg/mL (69.22 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C(NC1=C2C(C(C=C(C3=NNN=N3)O2)=O)=CC=C1)C4=CC=C(OCCCCC5=CC=CC=C5)C=C4 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 481.5 |
| Show More |