Learn More
Feuille de métal en praséodyme, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11351398
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11351398 25 x 25 mm 25mm
11355769 50 x 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11351398 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010305.FF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    545.70€
    439.65€ / 25mm
    Économisez 106.05€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-10-0 | Molecular Formula: Pr | Molecular Weight: 140.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-10-0
Formule moléculaire Pr
Poids moléculaire (g/mol) 140.91
Numéro MDL MFCD00011174
Clé InChI PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg
CID PubChem 23942
ChEBI CHEBI:49828
Nom IUPAC praséodyme
SMILES [Pr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Praseodymium foil
Couleur Gris
Note relative au nom 0.25mm (0.01 in.) thick
Quantité 25 x 25 mm
Odeur Odorless
Conditionnement Mylar sous Argon
Poids ≈1.27g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Pourcentage de pureté 99.5%