Learn More
Feuille de métal en praséodyme, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur, 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11351479
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11351479 25 x 25 mm 25mm
11490380 50 x 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11351479 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013963.FF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.00€
    198.65€ / 25mm
    Économisez 21.35€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-10-0 | Pr | 140.91 g/mol
Praseodymium is used as an alloying constituent for alloys used to make permanent magnets and flints. Along with neodymium, praseodymium is used to manufacture yellow glass which can be used as eye protection (e.g. for welders).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-10-0
Formule moléculaire Pr
Poids moléculaire (g/mol) 140.91
Numéro MDL MFCD00011174
Clé InChI PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg
CID PubChem 23942
ChEBI CHEBI:49828
Nom IUPAC praséodyme
SMILES [Pr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Praseodymium foil
Couleur Blanc
Note relative au nom 1.0mm (0.04 in.) thick
Quantité 25 x 25 mm
Odeur Odorless
Conditionnement Mylar sous Argon
Poids ≈4.23g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Pourcentage de pureté 99.5%