Learn More
Praséodyme(III) Triflate, TRC
Code produit 30422054
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
5 g
Conditionnement:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30422054 2.5 g -
30418450 1 g -
30424251 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30422054 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP7011932.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52093-27-3
Formule moléculaire C3F9O9PrS3
Poids moléculaire (g/mol) 588.11
Synonyme Praseodymium Tris(trifluoromethanesulfonate), Praseodymium(3+) Tris(trifluoromethyl Sulfate), Praseodymium(III) Trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic Acid Praseodymium(3+) Salt
Nom IUPAC Praséodyme-141(3+) ; Trifluorométhansulfonate
SMILES [141Pr+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Praseodymium(III) Triflate
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/3CHF3O3S.Pr/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3/i;;;1+0
Poids de la formule 587.7637