Learn More
Praséodyme(III) Triflate, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Praseodymium(III) Triflate |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/3CHF3O3S.Pr/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3/i;;;1+0 |
| Poids de la formule | 587.7637 |