Learn More
Poudre de praseodyme, maille -40, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15411977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Ampoule
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15411977 5 g Ampoule 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15411977 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044183.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Praseodymium powder
Couleur Gris à argent
CAS 7440-10-0
Quantité 5 g
Dimensions de la maille −40 Mesh
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Air and moisture sensitive
Forme Poudre
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule moléculaire Pr
Numéro MDL MFCD00011174
Numéro UN UN3089
Synonyme unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg
Clé InChI PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pr]
Nom IUPAC praséodyme
Poids moléculaire (g/mol) 140.91
CID PubChem 23942
ChEBI CHEBI:49828
Pourcentage de pureté 99.9%