Learn More
Thermo Scientific Chemicals Prasugrel, 98 %
Code produit 15698735 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15698735 250 mg 250mg
15688735 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15698735 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 461482500
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 150322-43-3 | C20H20FNO3S | 373.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150322-43-3
Formule moléculaire C20H20FNO3S
Poids moléculaire (g/mol) 373.44
Clé InChI DTGLZDAWLRGWQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme prasugrel, effient, efient, prasugrel effient, prasita, 5-2-cyclopropyl-1-2-fluorophenyl-2-oxoethyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno 3,2-c pyridin-2-yl acetate, 2-2-acetyloxy-6,7-dihydrothieno 3,2-c pyridin-5 4h-yl-1-cyclopropyl-2-2-fluorophenyl ethanone, effient tn, ethanone, 2-2-acetyloxy-6,7-dihydrothieno 3,2-c pyridin-5 4h-yl-1-cyclopropyl-2-2-fluorophenyl
CID PubChem 6918456
ChEBI CHEBI:87723
Nom IUPAC Acétate [5-[2-cyclopropyl-1-(2-fluorophényl)-2-oxoéthyl]-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridine-2-yl]
SMILES CC(=O)OC1=CC2=C(S1)CCN(C2)C(C3=CC=CC=C3F)C(=O)C4CC4
Spécification
Nom chimique ou matériau Prasugrel
Point de fusion 110.0°C to 121.0°C
Résidus d’allumage 0.1% max
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 373.44
Pourcentage de pureté 98%