Learn More
Prasugrel hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16451766
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16451766 500 mg
16406716 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16451766 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15284A
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Prasugrel hydrochloride (PCR 4099 hydrochloride), a thienopyridine and prodrug, inhibits platelet function. Prasugrel hydrochloride is an orally active and potent P2Y12 receptor antagonist, and inhibits ADP-induced platelet aggregation.
Prasugrel hydrochloride (PCR 4099 hydrochloride), a thienopyridine and prodrug, inhibits platelet function. Prasugrel hydrochloride is an orally active and potent P2Y12 receptor antagonist, and inhibits ADP-induced platelet aggregation.
Spécification
Nom chimique ou matériau Prasugrel hydrochloride
CAS 389574-19-0
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H21ClFNO3S
Quantité 500 mg
Synonyme PCR 4099 hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 41.67 mg/mL (101.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=CC=C1C(C(C2CC2)=O)N3CCC4=C(C3)C=C(S4)OC(C)=O.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 409.9
Poids de la formule 409.9
Pourcentage de pureté 99.57%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation